Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 700 Messgerät für gelösten Sauerstoff
Das Eutech DO 700 ist wirtschaftlich, anwenderfreundlich und präzise und ist die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsstätten und Schulen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X543501
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Das Eutech DO 700 ist wirtschaftlich, anwenderfreundlich und präzise und ist die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsstätten und Schulen.
Das DO 700 bietet Messungen von gelöstem Sauerstoff in ppm, mg/l oder % Sättigung. Genaue Messwerte unter verschiedenen Bedingungen mit Temperatur-, Salzgehalt- und Luftdruckkompensation. Es verfügt über ein großes, leicht ablesbares Display und einen integrierten Elektrodenhalter. Die Bereitschaftsanzeige informiert Sie, wenn die Messwerte stabil sind und der permanenter Speicher fasst bis zu 100 Datenpunkten.
Eigenschaften
Gelöster Sauerstoff
- Bereich: 0 bis 30 mg/l
- Auflösung: 0.01 mg/l
- Genauigkeit: ±0.5 % des Endwertes
% Sauerstoffsättigung
- Bereich: 0 bis 199.9 %; 300 %
- Auflösung: 0.1 %
- Genauigkeit: ±0.5 % des Endwertes
Salinitätskorrektur
- Bereich: 0 bis 50 ppt
- Auflösung: 0.1 ppt
Luftdruckkorrektur:
- Bereich: 450 bis 825 mmHg (manuell)
- Auflösung: 1 mmHg
- Typ: Manueller Input
- Methode: Automatische Korrektur mit manueller Eingabe
Temperatur
- Bereich: 0.0 bis 50.0 ºC / 32.0 bis 122.0 ºF
- Auflösung: 0.1 ºC / 0.1 ºF
- Genauigkeit: ±0.5 ºC / ±0.9 ºF
- Stromversorgung: 9 V DC-Adapter, 1.3 A (100/240 V AC, SMPS)
Spezifikation
Eutech Messgerät DO 700 mit Sonde für gelösten Sauerstoff/ATC-Sonde (DO6HANDY), integriertem Elektrodenhalter und 100/240 VAC-Adapter | |
32 °F bis 122 °F | |
0 bis 30 ppm |