Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan 610-pH-Messgerät
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Das Eutech™ CyberScan pH 610-Messgerät ist die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsbetrieben und Schulen.
Merkmale:
- 6 Kalibrierungspunkte und 20 automatische/manuelle Pufferoptionen für die schnelle und bequeme Kalibrierung.
- Höhere Genauigkeit bei schwankender Temperatur mit automatischem/manuellem Temperaturausgleich.
- Mega-Speicherplatz, der bis zu 500 Datensätzen mit Temperaturmesswerten speichert/zurückruft, mit Zeit- und Datumsstempelung, die gemäß GLP-Standards formatiert ist.
- Drahtlose und kabelfreie Datenübertragung mit Infrarot-IrDA-Technologie. Im Lieferumfang ist eine PC-basierte kostenlose Datenerfassungssoftware enthalten, mit der Sie Daten problemlos importieren und Berichte in gängige Tabellenkalkulationsprogramme Ihrer Wahl erstellen können.
- Abrufen der Elektrodensteigung, des Elektrodenversatzwerts und der vorherigen Kalibrierungswerte zur einfachen Referenz
- Das große, leicht ablesbare benutzerdefinierte Display mit simultanen Messwerten bietet eine optimale Anzeige mit benutzerfreundlichen Symbolen
- Die Haltefunktion friert kurzzeitig den Messwert ein, um die Anzeige und Aufnahme zu erleichtern
- Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
- Der flüchtige Speicher speichert Einstellungen und gespeicherte Daten, selbst wenn die Batterien leer sind.
- pH-Pufferoptionen: USA, NIST, DIN, PWB
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | pH 610 pH/mV-Messgerät mit ATC- Probe & DAS-Software |
| Enthält | Stabilitätsanzeige; Selbstdiagnose; permanenter Speicher; Halten und automatische Abschaltung nach 20 Minuten |
| Genauigkeit (Temperatur) | 0,1 °C/1,0 °F |
| Genauigkeit (mV) | ±0,2 |
| Genauigkeit (pH) | ±0,002 |
| Ausgänge | IrDA, RS-232C |
| Measurement Modes | 500 |
| Kalibrierung | Benutzerdefinierte Pufferkalibrierung |
| Bereich (pH) | -2 bis 20 |
| Auflösung (pH) | 0,001, 0,01, 0,1 |
| Mehr anzeigen |