Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan COND 600 Wasserdichtes, tragbares Leitfähigkeitsmessgerät
Click to view available options
Messbereiche:
200,0 mS
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Messen Sie mit einem einzigen Messgerät alles – von reinem Wasser bis hin zu Meerwasser. Das wasserfeste, tragbare Eutech™ CyberScan COND 600 Leitfähigkeitsmessgerät bietet einen breiten Leitfähigkeitsbereich mit automatischer Bereichswahl für mehr Komfort.
Merkmale:
- Leitfähigkeitsbereich: .. bis 200.0 mS
- TDS: .. bis 200 ppt
- Temperaturbereich: -10.0 bis 110.0 °C (14.0 bis 230 °F) (Messgerät)
- Temperaturkompensation: Automatisch / Manuell (0 bis 100 °C)
- Anzahl der Kalibrierpunkte: 4 (1 pro Bereich) Auto 5 (1 pro Bereich)manuell
- Alarm wegen Kalibrierfälligkeit: Ja (Tage – max. 30)
- Auto-Cal Optionen: 84, 1413 uS/cm 12.88, 111.8 mS/cm
- Anzeige von Steilheit/Offset: Ja (Display + Symbol)
- Eingang: DC Klinkenstecker, 8-poliges Verbindungsstück
- LCD-Display: Dotmatrix mit Hintergrundbeleuchtung
- Speicher: 500 Datensätze
- Ausgang: Ja (IrDA/ RS232C)
- Sonderfunktionen: Stabilitätsanzeige; Selbstdiagnose; nichtflüchtiger Speicher; Haltefunktion& automatische Abschaltfunktion nach 20 Minuten
- GLP: Ja
- Eindringschutz: IP67
- Stromversorgung: 4 ''AAA'' x 1.4 V-Batterien oder 9VDC-Netzteil
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Leitfähigkeitsmessgerät |
| Beschreibung | Leitfähigkeitsbereich bis 200,0 mS |
| Messbereiche | 200,0 mS |