Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan CON 450 Messgerät und Elektrode
Artikelnummer. 15387053
Click to view available options
Auflösung (Salinität):
0,01
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15387053
Marke: Thermo Scientific™ 01X651632
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das tragbare, robuste und wasserfeste Leitfähigkeitsmessgerät Eutech™ CyberScan CON 450 mit Hintergrundbeleuchtung ist ideal für jede Umgebung.
Das EUtech™ CyberScan CON 450 Messgerät mit Elektrode ist ein tragbares Multiparameter-Messgerät für Leitfähigkeit/Gesamtwert gelöster Feststoffe/Salinität/Temperatur. Dieses Messgerät mit Hintergrundbeleuchtung, robust und wasserdicht, ist ideal für jede Umgebung.
Eigenschaften
  • Strapazierfähiges, wasserdichtes und staubdichtes Design mit IP67-Rating
  • Großes, hintergrundbeleuchtetes vom Benutzer einstellbare Anzeige – Anzeige der Messung mit Temperatur und Zelleffizienz
  • Grip-Clip™ – schnelles und einfaches Befestigen der Sonde am Becher oder Behälter
  • Kalibrierung mit automatisch erkannten Standards oder manuell; auf nur einen Punkt über alle Bereiche oder auf mehrere Punkte (ein Kalibrierpunkt pro Leitfähigkeitsbereich)
  • Wählbare Zellkonstante – 0.10, 1.00 oder 10.0
  • Einstellbarer Temperaturkoeffizient von 0.00 bis 10.00 % pro ºC. Auf 0.0% eingestellt, um die Anforderungen von USP-Methoden für nicht kompensierte Messungen zu erfüllen
  • Einstellbarer Leitfähigkeit-zu-TDS-Faktor – von 0.4 bis 1.0
  • Wählbare Temperaturanzeige in ºC/ºF – Auswahl von bevorzugten Einheiten für Ihre Anwendung
  • Leicht zu reinigende Leitfähigkeitszelle
  • Bereitschaftsanzeige, manuelle oder automatische Messwertspeicherung und optionale automatische Abschaltfunktion
  • Speicherung von bis zu 500 Datensätzen mit Daten – Verwenden Sie den USB- oder RS232-Ausgang mit optionalem Datenkabel, um Daten an Ihre Software oder unsere kostenlose Kommunikationssoftware zu senden
  • Integrierte Echtzeituhr stempelt gespeicherte Daten und Kalibrierungsdaten mit Uhrzeit und Datum – und erfüllt die GLP-Standards (Good Laboratory Practices)
  • Integriertes Stativ mit Wandhalterung – Ermöglicht die einfache Messung oder Lagerung auf dem Labortisch
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Netzteil Wechselstromadapter (optional)
    Ausgänge USB oder RS232
    Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± % des Endwertes
    Genauigkeit (Salinität) ± % des Endwertes
    Genauigkeit (TDS) ± % des Endwertes
    Akkulaufzeit >300 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)
    Akkutyp Zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
    Kalibrierung Salinität – Manuell; 1 Punkt
    Kalibrierpunkte TDS-Wert – Manuell; 1 Punkt/Bereich
    Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) Automatisch/manuell; 1 Punkt/Bereich
    Zellkonstante K = 1,0
    Beschreibung CON 450 Messgerät & und Elektrode: Messgerät, Leitfähigkeitszelle (K = 1.0), Grip-Clip™, zwei AA-Batterien
    Displaytyp Einstellbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
    IP-Bewertung IP 67
    Measurement Modes Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur, TDS, Salinity, Temperature
    Bereich (Leitfähigkeit) 0 bis 200 mS
    Bereich (Salinität) 0 bis 50 ppt
    Bereich (TDS) 0 bis 200 ppt (TDS-Faktor 1,0)
    Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +110 °C
    Enthält Echtzeituhr – Zeit- und Datumsstempel der Kalibrierung und der gespeicherten Daten
    Hauptspeicher Speichert bis zu 500 Datensätze
    Auflösung (Leitfähigkeit) 0.01 μS bis 0.1 mS
    Auflösung (Salinität) 0,01
    Auflösung (TDS) 0.01 ppm bis 0.1 ppt
    Temperaturgenauigkeit ±0.5 °C/ ±0.9 °F
    Temperaturkompensation Automatisch oder manuell von -10 bis 110 °C
    Temperaturfühlerkalibrierung Offset in Schritten von 0.1, ±10 °C oder ±18 °F
    Temperaturbereich (angloamerikanisch) 14.0 bis 230.0 °F
    Temperaturauflösung 0.1 °C/°F
    Abmessungen (L x B x H) Messgerät: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 Zoll (20 x 8.3 x 5.7 cm); verpackt: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 in (23 x 23 x 7 cm)
    Gewicht (angloamerikanisch) Messgerät: 1 lbs., verpackt: 1.4 lbs.
    Gewicht (metrisch) Messgerät: 0.5 kg, verpackt: 0.7 kg