Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Conductivity/Resistivity ECCS10-0-01S Process Electrode
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Eutech™ Conductivity Electrodes are used in conductivity meters in various applications. Eutech™ Conductivity/Resistivity ECCS10-0-01S Process Electrode is used for general conductivity measurements, low conductivity measurements, conductivity measurements with ATC, and conductivity measurements of pure water.
More Specifications
Spezifikation
Spezifikation
| Zellkonstante | K = 0.01, 2-cell |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Alpha 2000 Series Conductivty Meter |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 °C bis +50 °C |
| Typ | Leitfähigkeitselektrode |
| Beschreibung | Conductivity/Resistivity electrode with Pt100, cell constant K=0.01, stainless steel with 25 ft tinned open-ended cable |
| Durchmesser (metrisch) Körper | 12.8 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 24.6 ft. |
| Länge (metrisch) | 168 mm |
| Länge (metrisch) Kabel | 7.5 m |
| Material | Stainless Steel (316), Nylon Plastic Fitting |
| Mehr anzeigen |