Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Leitfähigkeitselektrode EC620165
Artikelnummer. 10060882
Ansicht ändern
Click to view available options
Zellkonstante:
1 cm^-1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zellkonstante Packungsgröße
10060882 1 cm^-1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10060882 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 93X219046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00 CHF
    685.32 CHF / 1 Stück
    Sparen 194.68 CHF
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
EUtech™ Leitfähigkeitselektroden werden in Leitfähigkeitsmessgeräten in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Merkmale:
  • Parameter: Leitfähigkeit/Temperatur
  • Bereich: 0 bis 500 mS
  • Temperaturbereich: 0 bis 70 °°C
  • Zelle: 4
  • Zellkonstante: K = 1.0
  • Zellmaterial: Platinzelle auf Glas mit Epoxid-Gehäuse
  • ATC: Ja
  • Abmessungen (Schaft): 100 x 12 mm
  • Kabellänge: 1 m
  • Anschluss: 8-polig DIN
  • Zur Verwendung mit: CON 1500, CON 6000, PC 6000, PC 6500 / PCD 6500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellkonstante 1 cm^-1
Typ Leitfähigkeitselektrode
Material Glas
Messbereiche 0 bis 500 mS