Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Leitfähigkeits-/ATC-Elektroden
Artikelnummer. 15147623
Click to view available options
Zellkonstante:
K = 0,1
Messbereiche:
<200 μS
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15147623
Marke: Thermo Scientific™ 93X546101
Only null left
Add to basket
Add to basket
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
EUtech™ Leitfähigkeits-/ATC-Elektroden werden in Leitfähigkeitsmessgeräten in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Eigenschaften
  • Parameter: Leitfähigkeit/Temperatur
  • Automatischer Temperaturausgleich
  • Zelle=2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zellkonstante K = 0,1
Anschlusstypen 8-polig DIN
Zur Verwendung mit (Geräte) CON 700/PC 700/CON 2700/PC 2700
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ Elektrode
Beschreibung 2-Zellleitfähigkeits-/ATC-Elektrode, 0.1-Zellkonstante, SS-Sensor, Epoxidschaft (Serien 700 und 2700)
Durchmesser (metrisch) Körper 115 x 12 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Material Edelstahlringe mit Epoxidschaft
Messbereiche <200 μS
Art der Fülllösung Ag/AgCl, nachfüllbar