Learn More
Eutech™5.0 ms/cm KCl-Kalibrierlösung
Click to view available options
Menge:
480 mL
Packungsgröße:
480 Milliliter
Beschreibung
Eutech™ 5.0 ms/cm KCl-Kalibrierlösung dient zur Kalibrierung von Leitfähigkeitssonden für genaue Messungen. Eutech™ Leitfähigkeitsmessgeräte und -sonden ermöglichen schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, im Laboralltag und in der Schule.
Eigenschaften:
- Verpackt in 480 ml-Flaschen aus haltbarem Kunststoff
- Kostengünstig und praktisch in der Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
Lösungstyp | Kalibrierlösung |
Typ | Leitfähigkeitsstandard |
Menge | 480 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eutech™5.0 ms/cm KCl-Kalibrierlösung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur