Learn More
Europium-Standard: Eu @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17948069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17948069 50 mL 50 Milliliter
17989289 500 mL 500 Milliliter
17907209 250 mL 250 Milliliter
17927369 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17948069 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPEUN50
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Europium-Standard: Eu @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium
CAS 7440-53-1
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Europium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Eu
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Eu
InChI-Formel InChI=1S/Eu
SMILES [Eu]
IUPAC-Name Europium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 151.964
Menge 50 mL
Formelmasse 152.921 g/mol