Learn More
Europium Standard für ICP, 1000μ g/ml in 2% HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10466752 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10466752 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10466752 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. PLEU22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.00 CHF
    84.76 CHF / 125 Milliliter
    Sparen 4.24 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Eu1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 1308-96-9, 7732-18-5, 7732-18-5
Analysenzertifikat Das Assurance Certificate of Analysis berichtet bis zu 39 Elemente auf PPB-Ebene.
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
Summenformel Eu2O3
MDL-Nummer MFCD00010997
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
IUPAC-Name Dieuropium(3+) trioxidandiid
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 351.93
PubChem CID 159371
Menge 125 ml
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix&tab;Konzentration&tab;
2 bis 5 % HNO3&tab;1000 μg/ml&tab;
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch