Learn More
Europium(III)-perchlorathexahydrat, 50 % w/w in wässriger Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7051153
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11400301
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040572.NA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13537-22-9
Summenformel Cl3EuO12
Molekulargewicht (g/mol) 450.30
MDL-Nummer MFCD00016076
InChI-Schlüssel KDBBDPJZIDRZFY-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium perchlorate, europium 3+ perchlorate, acmc-1aedp, europium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid europium iii salt, europium iii perchlorate aqueous sol.
PubChem CID 11733073
IUPAC-Name Europium(3+);triperchlorat
SMILES [Eu+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) perchlorate hexahydrate
Physikalische Form Flüssig
Menge 2 g
UN-Nummer UN3211
Formelmasse 558.40 (450.32 Anhydrous)
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Geruch Odorless