Learn More
Europium(III)-perchlorathexahydrat, 50 % w/w in wässriger Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Europium(III) perchlorate hexahydrate |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN3211 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 558.40 (450.32 Anhydrous) |
| Güte | Reagenz |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 50% w/w aq. soln. |
| Geruch | Geruchsneutral |