Learn More
Europium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.5 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11359209
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11359209
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088181.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13765-25-8
Summenformel EuF3
Molekulargewicht (g/mol) 208.96
MDL-Nummer MFCD00010998
InChI-Schlüssel HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
IUPAC-Name europium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Spezifikation
Siedepunkt >2280°C
Chemischer Name oder Material Europium (III) fluoride
Schmelzpunkt 1390°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 208.96
Reinheit (%) 99.5%
Empfindlichkeit Hygroscopic