Learn More
Europium(III)-acetathydrat, REacton™, 99.999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059142
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11325128
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044056.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 62667-64-5 | C6H9EuO6 | 329.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62667-64-5
Summenformel C6H9EuO6
Molekulargewicht (g/mol) 329.10
MDL-Nummer MFCD00150115
InChI-Schlüssel LNYNHRRKSYMFHF-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium iii acetate hydrate 1:3:x, europium acetate hydrate, europium acetate,hydrate, europium iii acetatehydrate, c6h9euo6.h2o, europium iii acetate hydrate, reacton, europium iii acetate hydrate, reacton?, bis acetyloxy europio acetate hydrate, europium iii acetate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212055
IUPAC-Name Europium;essigsäure;Hydrat
SMILES [Eu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium (III) acetate hydrate
Physikalische Form Klumpen/Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 329.10 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Reacton
Empfindlichkeit Hygroskopisch