Learn More
Europium(III)-acetathydrat, REacton™, 99.999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11335128 50 g 50 Gramm
11325128 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044056.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 62667-64-5 | C6H9EuO6 | 329.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62667-64-5
Summenformel C6H9EuO6
Molekulargewicht (g/mol) 329.10
MDL-Nummer MFCD00150115
InChI-Schlüssel LNYNHRRKSYMFHF-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium iii acetate hydrate 1:3:x, europium acetate hydrate, europium acetate,hydrate, europium iii acetatehydrate, c6h9euo6.h2o, europium iii acetate hydrate, reacton, europium iii acetate hydrate, reacton?, bis acetyloxy europio acetate hydrate, europium iii acetate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212055
IUPAC-Name Europium;essigsäure;Hydrat
SMILES [Eu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium (III) acetate hydrate
Physikalische Form Klumpen/Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 329.10 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Reacton
Empfindlichkeit Hygroskopisch