Learn More
Europium(II)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | >2400°C |
| Chemischer Name oder Material | Europium(II) fluoride |
| Schmelzpunkt | 1380°C |
| Namenshinweis | Anhydrous |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 2 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN3288 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 189.96 |
| Mehr anzeigen |