Learn More
MULTIROIR Euronorm ESD-Behälter
Vereinfachte Reinigung mit glatten Innenwänden. Speziell für die Lagerung und den Transport von elektronischen Produkten entwickelt.
Marke: MULTIROIR AESDEG64/17HG
Additional Details : Gewicht : 1.84000kg
Beschreibung
- Behälter nach ESD-EU-Norm
- Material: Polypropylen mit 2 integrierten ergonomischen Griffen
- Vereinfachte Reinigung durch glatte Innenwände
- Speziell für die Lagerung und den Transport von elektronischen Produkten entwickelt
Spezifikation
Lagerbox | |
Grau | |
BP6170 K |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
600 x 400 x 170 mm |