Learn More
Corning™ Euro adaptor 15VAC-190MA (UK)
Artikelnummer. 10758098 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:Gehäuse 15VAC
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10758098 Spannung:Gehäuse 15VAC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10758098 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 4915A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.05 CHF
    72.92 CHF / 1 Stück
    Sparen 5.13 CHF
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ladegerät für Corning™ Stripettor™-Pipette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Corning™ Stripettro™ Pipette