Learn More
Eupatorin, TRC
Artikelnummer. 30377433
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30377433 10 mg
30374279 25 mg
30387100 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30377433 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE93884010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 855-96-9
Summenformel C18 H16 O7
Molekulargewicht (g/mol) 344.32
Synonym 3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone, 5,3'-Dihydroxy-6,7,4'-trimethoxyflavone, 6-Methoxyluteolin 4',7-dimethyl ether, Eupatorin, Eupatorine, NSC 106402, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
IUPAC-Name 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-6,7-dimethoxychromen-4-on
SMILES COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eupatorin
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-10(12)19)13-7-11(20)16-14(25-13)8-15(23-2)18(24-3)17(16)21/h4-8,19,21H,1-3H3
Formelmasse 344.0896