Learn More
Applied Biosystems™ Eukaryotic 18S rRNA Endogenous Control (FAM™/MGB probe, non-primer limited)
Endogene Kontrolle für eukaryotische 18S-rRNA (FAM™/MGB-Sonde, ohne Primerbegrenzung)
Marke: Applied Biosystems™ 4333760F
1020.30 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Applied Biosystems™ endogene Kontrolle für eukaryotische 18S rRNA(FAM ™ MGB-Sonde, nicht Primer-begrenzt) ist als endogene Kontrolle vorgesehen. Sie ermöglicht die relative Quantifizierung der Genexpression in cDNA-Proben unter Verwendung anderer Assays zur Bestimmung der Genexpression. Die Sonde wird mit 6FAM™-Farbstoff markiert - MGB und Primer nicht begrenzt. Kann für Singleplex-PCR-Reaktionen verwendet werden. Eine endogene Kontrolle ist zur Verwendung mit inventarisierten und nicht inventarisierten TaqMan™ Genexpressionsassays, kundenspezifischen TaqMan™ Genexpressionsassays und⁄oder kundenspezifischen TaqMan™ Primern und Sonden vorgesehen.Assaydetails:
Gensymbol: 18S
RefSeq: X03205.1
Position der Exon-Sonde: n. z.
Amplikongröße: 187
Entsprechende TaqMan Assay-ID: Hs99999901_s1
TaqMan™ endogene Kontrollen
Quantitative Genexpressionen mit TaqMan™ endogenen Kontrollen machen monatelange Assaydesigns, -formulierungen und -tests unnötig. Diese praktische Sammlung vorkonzipierter Sonden und Primer ermöglicht die Normalisierung der Menge an Proben-RNA oder DNA in einer Reaktion.
Vollständige Lösung für die quantitative Genexpression
Finden Sie es schwierig, zu entscheiden, welche Kontrollen zur quantitativen Genexpression verwendet werden sollen — selbst mit detaillierten Informationen über biologische Systeme? Mit TaqMan™ endogenen Kontrollen können Sie nun die Versuche und Fehler bei der Auswahl von Kontrollen für die häufigsten Gene von Mensch, Maus, Ratte und eukaryotischen Genen vermeiden.
Einfache Anwendung
Alle Komponenten der TaqMan™ endogenen Kontrollen sind QC-geprüft, in einem einzigen 20x-Mischung formuliert und funktionell geprüft. Die Kontrollen sind nicht nur anwenderfreundlich, sondern auch mit den universellen Bedingungen für zweischrittige RT-PCR ganzheitlich kompatibel. Fügen Sie einfach den TaqMan™ PCR-Universal-Mastermix (mit oder ohne AmpErase™ UNG) und Ihre cDNA-Probe hinzu, um empfindliche, reproduzierbare und wirklich quantitative Genexpressionsdaten auf Applied Biosystems Geräten zu erzeugen, darunter Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 Echtzeit-PCR-Systeme sowie 7000 und 7700 Sequenz-Detektionssysteme.
Flexibles Angebot
Wir fertigen jede endogene Kontrolle mit unserer bewährten 5'-Nuklease-Chemie. Für maximale Flexibilität können Sie zwischen zwei verschiedenen Reporter-Farbstoffen und zwei Quenchern wählen:
Die Auswahl der richtigen endogenen Kontrolle
Endogene Kontrollen können die Expressionswerte von Zielgenen normalisieren, indem sie Unterschiede in der Menge der cDNA in den PCR-Reaktionswells korrigieren. Für beste Ergebnisse stellen Sie sicher, dass die endogene Kontrolle durchgängig in dem zu testenden Probensatz exprimiert wird. Die Expression der endogenen Kontrolle muss in allen Proben der Untersuchung einheitlich sein. Achten Sie beim Multiplexing darauf, dass der Genexpressionswert der endogenen Kontrolle größer ist als der des Ziels.
Multiplex vs. Singleplex PCR
Alle TaqMan™ endogenen Kontrollen, die mit VIC™ Reporterfarbstoff markierte Sonden enthalten, sind Primer-begrenzt. Dies ermöglicht Multiplexing von TaqMan™ Endogenous Controls mit Assays zur Bestimmung der Zielgenexpression, sofern das Kontrollgen reichlicher als das Zielgen exprimiert ist. Alle TaqMan™ endogenen Kontrollen, die mit dem FAM™-Reporterfarbstoff markierte Sonden enthalten, sind nicht Primer-begrenzt und nicht für Multiplexing vorgesehen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
20X | |
187 | |
Primer-Sonde | |
Tube | |
Gehäuse 18S | |
FAM | |
500 Reaktionen | |
Eukaryotisch, Ratte, Maus, Mensch | |
Genexpression |
Gehäuse X03205.1 | |
Kontroll-Primer-Sondenset(s) | |
Flüssig | |
2-Schritt-RT-qPCR | |
Nachhaltige Verpackung | |
FAM™, TaqMan™ | |
Raumtemperatur | |
18S rRNA | |
500 Reaktionen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Kraftpaket für die Genomik
Stärken Sie Ihre Pipeline von der PCR bis zur Sequenzierung.Aktionscode: 24117Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%