Learn More
Abnova™ ETV6/NTRK3 DY (Texas Red/FITC) Translokations-FISH-Sonde
Artikelnummer. 16053555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16053555 200 μl 200 Mikroliter
16043555 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16053555 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. FT0012.200uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2645.00 CHF
    2604.89 CHF / 200 Mikroliter
    Sparen 40.11 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Gen-Translokation mit der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
FISH ist ein Verfahren zur Identifizierung und Lokalisierung des Vorhandenseins oder Fehlens spezifischer DNA-Sequenzen in Zellen und Geweben. Abnova hat eine Reihe von FISH-Sonden für den Nachweis von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation entwickelt. Jede FISH-Sonde verfügt über ein Paar Lokus-spezifischer, Fluorophor-markierter Sonden, die aus einer Bakterienchromosomen-Bibliothek (BAC) stammen.
Vorteile
  • Zweifarbige Sonden für schnelle, empfindliche und spezifische Detektion
  • Funktioniert für Metaphase-Spread, in Paraffin gengebettetem und gefrorenem Gewebe
  • Identifizieren von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Niedrige Kreuzreaktivität
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Beschreibung Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Gen-Translokation mit der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Format Röhrchen
Marker oder Farbstoff FITC, Texas Red
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Enthält DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml) 250 ul
Land/Region 12p13/15q25
Sonde Ca. 910 kb/1200 kb
Produkttyp ETV6/NTRK3 DY-Translokation FISH-Sonde
Menge 200 μl
Quelle Genomische DNA
Spezies Human
Form Flüssig