Learn More
Cytiva IPGPHOR STRIP HOLDER, 24 CM
Artikelnummer. 10127004 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
6 x Abdeckung für Streifenhalter, 1 x 60 ml Reinigungslösung für Streifenhalter
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
10127004 6 x Abdeckung für Streifenhalter, 1 x 60 ml Reinigungslösung für Streifenhalter 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10127004 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 80646988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5892.54 CHF
    5609.00 CHF / 6 Stück
    Sparen 283.54 CHF
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Streifenhalter
Enthält 6 x Abdeckung für Streifenhalter, 1 x 60 ml Reinigungslösung für Streifenhalter
Länge (metrisch) 24 cm