Learn More
Cytiva Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelektrisches Fokussierungssystem
Artikelnummer. 30929054 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
115/220 VAC
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung
30929054 115/220 VAC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30929054 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 11003364
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vollständig integrierte Geräte, die für hohen Durchsatz, hohe Geschwindigkeit, Reproduzierbarkeit und hohe Protein-Beladungskapazität optimiert sind.
Dieses Instrument ist für eine einfache Handhabung optimiert. CyDye™ markierte Proteine und andere lichtempfindliche Proben und bietet eine Temperaturkontrolle, die für die Reproduzierbarkeit bei 2D-DIGE-Experimenten (Differenz-Gelelektrophorese) von entscheidender Bedeutung ist. Auf einem angeschlossenen PC, auf dem eine beliebige Anzahl von Protokollen läuft, können diese gespeichert werden. Ettan IPGphor 3 Steuerungssoftware und sofort auf das Instrument hochgeladen. Verbesserte Sicherheitsfunktionen sorgen für die sichere Ausführung von Arbeiten, die mit Hochspannung ausgeführt werden, mit vollständiger Start-/Stoppsteuerung vom PC aus.
Isoelektrische Fokussiereinheit
  • Das große alphanumerische Grafikdisplay bietet Platz für bis zu vier Textzeilen und ermöglicht so eine schnelle und einfache Programmierung.
  • Aluminiumoxid-Keramiksockel, Acrylabdeckung aus Polycarbonat, Platin auf Titan
  • Bis zu zehn Protokolle (jeweils neun Schritte) können gespeichert, abgerufen und einfach bearbeitet werden
  • Temperaturregelung ab 15° bis 31 °C
  • Führen Sie bis zu 12 IPG-Streifen (7, 11, 13, 18 oder 24 cm) gleichzeitig durch.
Steuerungssoftware
  • Erzeugt professionelle grafische Berichte mit großer Benutzeroberfläche für die Programmierung und Bearbeitung
  • Erstellen, Speichern und Bearbeiten von Protokollen sowie Anhalten während der Ausführung für die Echtzeitbearbeitung
  • Steuern Sie bis zu vier Ettan IPGphor 3 IEF-Einheiten gleichzeitig, jede mit einem anderen Satz von Laufparametern
  • Fernüberwachung der PC-Steuereinheit über Webbrowser
Isoelektrische Fokussiereinheit
  • Integriertes Hochspannungs-Gleichstromnetzteil mit einer Leistung von bis zu 10 kV
  • Sicherer Lichtschutz während des Durchlaufs, kompatibel mit CyDye-markierten Proteinen und anderen lichtempfindlichen Färbungen
  • Programmierung über das Bedienfeld oder in Ettan IPGphor 3 Steuerungssoftware
  • Automatische Spannungsabschaltung beim Öffnen der Sicherheitsabdeckung
  • Chemikalienbeständige Teile sorgen für Stabilität
  • Anzahl der Gele: 1 bis 12
  • Elektrische Anforderungen: 1000 V, 50/60 Hz < 1,5 mA < 12 W
  • Netzspannung: 115 V AC/220 V AC
  • Betriebsfeuchtigkeit: 0 bis 0,7
  • Abmessungen: 9,8 x 5,5 x 18,1 in. (25 × 14 × 46 cm)
Steuerungssoftware
  • Öffnen und Anzeigen gespeicherter Protokolldateien früherer Läufe, Erstellen von Statusberichten mit sofortigen Betriebszustandsberichten auf Anfrage
  • Microsoft Excel- und andere Protokolldateien können exportiert werden.
  • Überwacht Spannung, Strom und Volt-Betriebsstunden
  • Exporte können erstellt, gespeichert, gedruckt und exportiert werden
Bestellinformation
Die Ettan IPGphor 3 Steuerungssoftware ist auch separat erhältlich (siehe Kat Nr. 45002625).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) 2D DIGE-Anwendung
Typ IEF-System
Enthält Grundgerät, Kabel, Ettan IPGphor 3Steuerungssoftware und Ettan IPGphor 3 Lehr-CD
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 59 °F bis 95 °F
Betriebstemperatur (metrisch) 15 °C bis 35 °C
Gewicht (metrisch) 6,8 kg
Elektrische Anforderungen 115/220 VAC, 50/60 Hz
Spannung 115/220 VAC
Wirkleistung <12 w
Frequenz 50/60 Hz