Learn More
Cytiva Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelektrisches Fokussierungssystem
Artikelnummer. 10005864 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
115/220 VAC
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
10005864 115/220 VAC 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10005864 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 11003364
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Vollständig integrierte Geräte, die für hohen Durchsatz, hohe Geschwindigkeit, Reproduzierbarkeit und hohe Protein-Beladungskapazität optimiert sind.
Dieses Instrument ist für eine einfache Handhabung optimiert. CyDye™ markierte Proteine und andere lichtempfindliche Proben und bietet eine Temperaturkontrolle, die für die Reproduzierbarkeit bei 2D-DIGE-Experimenten (Differenz-Gelelektrophorese) von entscheidender Bedeutung ist. Auf einem angeschlossenen PC, auf dem eine beliebige Anzahl von Protokollen läuft, können diese gespeichert werden. Ettan IPGphor 3 Steuerungssoftware und sofort auf das Instrument hochgeladen. Verbesserte Sicherheitsfunktionen sorgen für die sichere Ausführung von Arbeiten, die mit Hochspannung ausgeführt werden, mit vollständiger Start-/Stoppsteuerung vom PC aus.
Isoelektrische Fokussiereinheit
  • Das große alphanumerische Grafikdisplay bietet Platz für bis zu vier Textzeilen und ermöglicht so eine schnelle und einfache Programmierung.
  • Aluminiumoxid-Keramiksockel, Acrylabdeckung aus Polycarbonat, Platin auf Titan
  • Bis zu zehn Protokolle (jeweils neun Schritte) können gespeichert, abgerufen und einfach bearbeitet werden
  • Temperaturregelung ab 15° bis 31 °C
  • Führen Sie bis zu 12 IPG-Streifen (7, 11, 13, 18 oder 24 cm) gleichzeitig durch.
Steuerungssoftware
  • Erzeugt professionelle grafische Berichte mit großer Benutzeroberfläche für die Programmierung und Bearbeitung
  • Erstellen, Speichern und Bearbeiten von Protokollen sowie Anhalten während der Ausführung für die Echtzeitbearbeitung
  • Steuern Sie bis zu vier Ettan IPGphor 3 IEF-Einheiten gleichzeitig, jede mit einem anderen Satz von Laufparametern
  • Fernüberwachung der PC-Steuereinheit über Webbrowser
Isoelektrische Fokussiereinheit
  • Integriertes Hochspannungs-Gleichstromnetzteil mit einer Leistung von bis zu 10 kV
  • Sicherer Lichtschutz während des Durchlaufs, kompatibel mit CyDye-markierten Proteinen und anderen lichtempfindlichen Färbungen
  • Programmierung über das Bedienfeld oder in Ettan IPGphor 3 Steuerungssoftware
  • Automatische Spannungsabschaltung beim Öffnen der Sicherheitsabdeckung
  • Chemikalienbeständige Teile sorgen für Stabilität
  • Anzahl der Gele: 1 bis 12
  • Elektrische Anforderungen: 1000 V, 50/60 Hz < 1,5 mA < 12 W
  • Netzspannung: 115 V AC/220 V AC
  • Betriebsfeuchtigkeit: 0 bis 0,7
  • Abmessungen: 9,8 x 5,5 x 18,1 in. (25 × 14 × 46 cm)
Steuerungssoftware
  • Öffnen und Anzeigen gespeicherter Protokolldateien früherer Läufe, Erstellen von Statusberichten mit sofortigen Betriebszustandsberichten auf Anfrage
  • Microsoft Excel- und andere Protokolldateien können exportiert werden.
  • Überwacht Spannung, Strom und Volt-Betriebsstunden
  • Exporte können erstellt, gespeichert, gedruckt und exportiert werden
Bestellinformation
Die Ettan IPGphor 3 Steuerungssoftware ist auch separat erhältlich (siehe Kat Nr. 45002625).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) 2D DIGE-Anwendung
Typ IEF-System
Enthält Grundgerät, Kabel, Ettan IPGphor 3Steuerungssoftware und Ettan IPGphor 3 Lehr-CD
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 59 °F bis 95 °F
Betriebstemperatur (metrisch) 15 °C bis 35 °C
Gewicht (metrisch) 6,8 kg
Elektrische Anforderungen 115/220 VAC, 50/60 Hz
Spannung 115/220 VAC
Wirkleistung <12 w
Frequenz 50/60 Hz