Description
Nach Abschluss des zweiten Dimensionsdurchlaufs können die großformatigen Gele mit dem DALT-Färbetablett und dem PlusOne Silberfärbesatz gefärbt werden, Protein. Diese Kombination sorgt für einen zuverlässigen Nachweis mit hoher Empfindlichkeit. Das Set enthält zwei Edelstahltabletts für Färbelösungen, ein perforiertes Edelstahltablett, das in die Färbetabletts passt, und eine transparente Kunststoffabdeckung. Der perforierte Einsatz unterstützt Gele und hält sie für den Transfer zwischen Färbeschalen zurück, während Färbelösungen schnell ablaufen können.
- Kann verwendet werden mit: Ettan DALTtwelve Large Vertical System und Ettan DALTsix Large Vertical System
Das Kit enthält:
- 2 x Tablett für Färbelösungen (Edelstahl)
- 1 x perforiertes Tablett, das in die Färbetabletts passt (23 x 42 cm, Edelstahl)
- 1 x Abdeckung (durchsichtiger Kunststoff)
- Anweisungen
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reproduzierbare, hochauflösende 2D-Elektrophorese mit hohem Durchsatz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ettan DALTtwelve Large Vertical System und Ettan DALTsix Large Vertical System |
| Typ | Färbebehälterset |
| Enthält | 2 Tabletts für Färbelösungen, 1 perforiertes Tablett, das in die Färbetabletts passt, 1 Kunststoffabdeckung, Anleitung |
| Menge | 1 Kit |