Learn More
Cytiva Ettan DALTsix, 115V
Artikelnummer. 11350182 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
11350182 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produkte in dieser Gruppierung können andere Spannungen als die US-Standardspannung von 110/115 V aufweisen. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Artikelnummer. 11350182 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 80648508
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Produkte in dieser Gruppierung können andere Spannungen als die US-Standardspannung von 110/115 V aufweisen. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Includes
Two pieces vinyl tubing, Two complete male-female Quickfit connectors and cassette removal tool.
Modular system for large format and medium throughput 2-D electrophoresis
  • Runs up to six lab-cast or precast gels (26 × 20cm) simultaneously
  • Used with 18- or 24cm Immobiline DryStrip gels
  • Simple-to-use 1.0 or 1.5mm pre-assembled hinged gel cassettes
  • Innovative modular design simplifies loading and unloading
  • Built-in ceramic heat exchanger and buffer circulation pump ensures efficient cooling
  • Improved upper buffer chamber
  • Contains: Ettan DALTsix electrophoresis unit, gel caster and gradient maker, an EPS 601 power supply, and MultiTemp III thermostatic circulator
  • Electrical requirements: 115V 60Hz
Compliance
The product must be used in the same state as it was delivered and connected only to other CE labeled Cytiva modules or other products as recommended. For regulatory details please see declaration of conformity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Running Time 4 to 6.5 hr.
Enthält Two pieces Vinyl tubing, two complete male female QuickFit™ connectors and cassette removal tool, Ettan Daltsix electrophoresis unit, gel caster and gradient maker, an Eps 601 power supply and MultiTemp III thermostatic circulator
Anzahl Gele 1 to 6
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 39.2 °F bis 104 °F
Betriebstemperatur (metrisch) 4 °C bis 40 °C
Puffervolumen (angloamerikanisch) 152.16 oz.
Puffervolumen (metrisch) 4500 mL
Spannung 600 V