Learn More
IKA ETS-D7 Drahtloser Temperatursensor
Artikelnummer. 31910316 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. Temperatur (angloamerikanisch):
400 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Temperatur (angloamerikanisch) Packungsgröße
31910316 400 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31910316 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0025008370
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Intelligenter drahtloser Temperatursensor, der präzise Messung, maximale Flexibilität und echte Unabhängigkeit für moderne Labore vereint.
  • Der ETS-D7 definiert die Temperaturmessung neu als intelligenten drahtlosen Temperatursensor, der für die Anforderungen moderner Labore entwickelt wurde.
  • Kombiniert präzise Messungen, maximale Flexibilität und echte Unabhängigkeit für fortgeschrittene Laboranwendungen.
  • Drahtlose Kommunikation ermöglicht eine zuverlässige Messung der mittleren Temperatur und die drahtlose Übertragung von Werten an kompatible IKA Geräte.
  • Alternative USB-C-Konnektivität unterstützt direkte kabelgebundene Kommunikation und Datenübertragung.
  • Das integrierte hochauflösende Touch-Display zeigt Temperatur- und pH-Werte mit einer Auflösung von zwei Dezimalstellen (0,01) für eine präzise und zuverlässige Lesbarkeit direkt am Messpunkt.
  • Fungiert als voll funktionsfähiges, eigenständiges Messgerät für Temperatur- und pH-Messungen.
  • Die integrierte BNC-Schnittstelle ermöglicht den direkten Anschluss einer pH-Elektrode ohne zusätzlichen Messgerät.
  • Kompakte All-in-One-Lösung, geeignet für eine Vielzahl von Laboranwendungen.
  • Das intelligent gesteuerte Display erkennt automatisch, wenn ein Nutzer einen gemessenen Wert ablesen möchte, und aktiviert es nur, wenn es zur optimalen Energieeffizienz erforderlich ist.
  • Eine Batterielaufzeit von bis zu 100 Stunden unterstützt den Langzeitbetrieb im Labor und die kontinuierliche Überwachung.
  • Das Display kann auch dauerhaft eingeschaltet bleiben, wenn Anwendungen eine kontinuierliche Sichtbarkeit erfordern, wodurch die Akkulaufzeit bei Bedarf absichtlich verkürzt wird.
  • Kompatibel mit IKA magnetischen Rührern einschließlich RCT basic und RET basic, EUROSTAR-Steuerung und Laborsoftware LWS für nahtlose Integration in Laborumgebungen.
  • Die bidirektionale Kommunikation ermöglicht die Synchronisation der Setwerte und, abhängig von der Gerätekombination, eine direkte Anpassung über den Sensor.
  • Kann als zweiter unabhängiger Temperatursensor verwendet werden, um die Prozesssicherheit im Labor weiter zu erhöhen.
  • Die Kompatibilität mit LWS-Software unterstützt zentrale Erfassung, Steuerung, Visualisierung und Dokumentation von Messdaten.
  • Unterstützt reproduzierbare Laborprozesse und effizientes digitales Datenmanagement.
  • Austauschbare Temperatursonden bieten Flexibilität für unterschiedliche Laboranwendungen und Messanforderungen.
  • Die IP54-Schutzklasse gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Laborumgebungen.
  • Intelligentes Energiemanagement und ein gut konzipiertes Betriebskonzept machen den ETS-D7 ideal für den täglichen Laboreinsatz.
  • Kompatibel mit Geräten der neuen Serie, darunter RET basic, EUROSTAR Control und RCT basic, entweder kabelgebunden oder drahtlos mit USB WD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität PT1000 (DIN IEC 751 Baureihe A)
Abmessungen (L x B x H) 40 x 52 x 385 mm
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Drahtlose Temperaturmessung und pH-Messung
Art der Immersion Teilweise
Material Edelstahl (304), Glas, Kunststoff
Auflösung 0.01 K
Gewicht (metrisch) 0.125 kg
Produkttyp Drahtlose Temperatursonde
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 400 °C
Max. Temperatur (metrisch) 400 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -20 °C
Min. Temperatur (metrisch) -20 °C
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +400 °C
Calibrated Manuell
Zur Verwendung mit (Geräte) IKA RCT Basic, IKA RET Basic, Eurostar-Steuerung
Akkulaufzeit 50 Stunden. (Display an), 100 H. (Display aus)
Akkutyp 700 mAh Li-Ion
Genauigkeit ±0,05 + Toleranz
Display Touchscreen
Farbe Blau