Learn More
Etravirin, TRC
Artikelnummer. 30134145
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134145 250 mg 250 Milligramm
30011693 5 mg 5 Milligramm
30005133 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134145 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE937000250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 269055-15-4
Summenformel C20 H15 Br N6 O
Molekulargewicht (g/mol) 435.28
Synonym Benzonitrile, 4-[[6-amino-5-bromo-2-[(4-cyanophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-3,5-dimethyl-, 4-[[6-Amino-5-bromo-2-[(4-cyanophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-3,5-dimethylbenzonitrile, Etravirine, Intelence, R 165335, TMC 125
IUPAC-Name 4-[6-Amino-5-Brom-2-(4-Cyanoanilino)Pyrimidin-4-yl]Oxy-3,5-Dimethylbenzonitril
SMILES Cc1cc(cc(C)c1Oc2nc(Nc3ccc(cc3)C#N)nc(N)c2Br)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Etravirine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H15BrN6O/c1-11-7-14(10-23)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(24)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-22)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H3,24,25,26,27)
Formelmasse 434.0491