Learn More
Etoxazol-Aminohydrochlorid, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Etoxazole Amino Hydrochloride |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Etoxazole Amino Hydrochloride |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C21 H25 F2 N O3 . H Cl |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Etoxazole-amino hydrochloride, 2 amino-2-(4-tert-butyl-2-ethoxyphenyl)ethyl 2',6'-difluorobenzoate hydrochloride, Etoxazole Amino Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H25F2NO3.ClH/c1-5-26-18-11-13(21(2,3)4)9-10-14(18)17(24)12-27-20(25)19-15(22)7-6-8-16(19)23;/h6-11,17H,5,12,24H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOc1cc(ccc1C(N)COC(=O)c2c(F)cccc2F)C(C)(C)C |
| IUPAC-Name | [2-Amino-2-(4-tert-butyl-2-ethoxyphenyl)ethyl]-2,6-difluorbenzoat;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 413.88585 |
| Mehr anzeigen |