Learn More
Etobenzanid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313359
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313359 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313359 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13360000AL100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Etobenzanid
CAS 79540-50-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Etobenzanid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H15 Cl2 N O3
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C16H15Cl2NO3/c1-2-21-10-22-12-8-6-11(7-9-12)16(20)19-14-5-3-4-13(17)15(14)18/h3-9H,2,10H2,1H3,(H,19,20)
SMILES CCOCOc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cccc(Cl)c2Cl
IUPAC-Name N-(2,3-Dichlorphenyl)-4-(ethoxymethoxy)benzamid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 340.2
Menge 1 mL
Formelmasse 339.0429 g/mol