Learn More
Etifenin, Mikromol
Artikelnummer. 30460654
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30460654 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460654 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3595.0100254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Etifenin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Etifenin
CAS 63245-28-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Etifenin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H22 N2 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym N-(Carboxymethyl)-N-[2-[(2,6-diethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]glycine, Diethyl-HIDA, EHIDA, Etifenin, N-(2,6-Diethylacetanilide)iminodiacetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C16H22N2O5/c1-3-11-6-5-7-12(4-2)16(11)17-13(19)8-18(9-14(20)21)10-15(22)23/h5-7H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCc1cccc(CC)c1NC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-[Carboxymethyl-[2-(2,6-Diethylanilino)-2-oxoethyl]amino]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 322.36
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 322,1529 g/mol