Learn More
Etidronat, TRC
Artikelnummer. 30387897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387897 100 g
30382826 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387897 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE934995100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2809-21-4
Summenformel C2 H8 O7 P2
Molekulargewicht (g/mol) 206.028
Synonym Phosphonic acid, P,P'-(1-hydroxyethylidene)bis-, Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis- (9CI), Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)di- (8CI), P,P'-(1-Hydroxyethylidene)bis[phosphonic acid\], (1-Hydroxyethylidene)-1,1-bis(phosphonic acid), (1-Hydroxyethylidene)-1,1-diphosphonic acid, (1-Hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, (1-Hydroxyethylidene)diphosphonic acid, 1-Hydroxy-1,1-diphosphonoethane, 1-Hydroxyethane-1,1-bisphosphonic acid, 1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid, 1-Hydroxyethane-1,1-diyldiphosphonic acid, 1-Hydroxyethanediphosphonic acid, 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphoshonic acid, 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphoric acid, 1-Hydroxyethylidene-1,1'-diphosphonic acid, 1000SL, Acetodiphosphonic acid, Acidum etidronicum, Anti Cal 5, Aquacid 105, Aquacid 105CG, Aquacid 105EX, Aquacid 105EXLC, Aquacid 105EXSP, Aquacid 105NS, Belclene 660, Briquest ADPA 60A, Briquest ADPA-A, Chelate 101, Chelest PH 210L, Cublen K 60, Defloc EH 06, Dequest 16, Dequest 2010, Dequest 2010CS, Dequest 2010LA, Dequest 2010R, Dequest 2015, Dequest D 2010, Dequest Z 010, EHDP, Ethane-1-hydroxy-1,1-diphosphonic acid, Ethidronate, Ethydronate, Etidronate, Etidronic acid, Feliox 115, Feliox 115A, Feliox CY 115, Ferrofos 510, H 501, H 501 (corrosion inhibitor), HDEPA, HEDP, Hydroxyethanediphosphonic acid, Kochtreat 75, Ksidifon, Lonza 106, Mascol P 210, Masquol P 210, Mayoquest 1500, NSC 227995, OEDF, OEDFK, OEDP, Oxyethylidenediphosphonic acid, RP 61, Sequion 10H, Sone 16, Tecquest 360, Terpil SL, Turpinal SL, Turpinal SLR, Unihib 106, Wayplex, Xidifon, Xidiphone, Xydiphone
IUPAC-Name (1-Hydroxy-1-phosphonoethyl)phosphonsäure
SMILES CC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Etidronic acid
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H8O7P2/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)
Formelmasse 205.975