Learn More
Ethinylbenzol, TRC
Artikelnummer. 30372018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30372018 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372018 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE932150100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethynylbenzene
CAS 536-74-3
Summenformel C8 H6
Menge 100 g
Synonym Ethynylbenzene, Benzene, ethynyl- (8CI, 9CI, ACI), Ethynylbenzene (ACI), 1-Ethynylbenzene, 1-Phenylethyne, Ethyne, phenyl-, NSC 4957, Phenylacetylene, Phenylethyne
InChI-Formel InChI=1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
SMILES C#Cc1ccccc1
IUPAC-Name Ethynylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
Formelmasse 102.047