Learn More
Ethylxanthogensäurekaliumsalz, +97 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 410505000
Additional Details : CAS : 140-89-6 Gewicht : 0.55000kg
Menge 500g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10042933
Menge Preis
1 232.00 CHF / 500 Gramm
6 215.64 CHF / 500 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-10-2021
Chemische Identifikatoren
140-89-6
160.29
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
2735045
[K+].CCOC([S-])=S
C3H5KOS2
MFCD00004931
potassium ethylxanthate, potassium ethyl xanthate, ethylxanthic acid potassium salt, potassium xanthogenate, potassium xanthate, potassium o-ethyl carbonodithioate, potassium ethyl xanthogenate, potassium ethylxanthogenate, potassium o-ethyl dithiocarbonate, z 3 pesticide
potassium (ethoxymethanethioyl)sulfanide
Spezifikation
Ethylxanthic acid potassium salt
1% max.
Gelb
500g
97+%
CH3CH2OC(S)SK
15, 7813
Solubility in water: soluble
[K+].CCOC([S-])=S
160.29
160.3
97+%
Authentic
Glasflasche
209°C to 214°C
140-89-6
C3H5KOS2
MFCD00004931
potassium ethylxanthate, potassium ethyl xanthate, ethylxanthic acid potassium salt, potassium xanthogenate, potassium xanthate, potassium o-ethyl carbonodithioate, potassium ethyl xanthogenate, potassium ethylxanthogenate, potassium o-ethyl dithiocarbonate, z 3 pesticide
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
potassium (ethoxymethanethioyl)sulfanide
2735045
Kristallpulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate