Learn More
Ethylviologendibromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylviologen Dibromide |
| CAS | 53721-12-3 |
| Summenformel | C14 H18 N2 . 2Br |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium Bromide, 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium Dibromide, 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium Dibromide, Diethylviologen Dibromide, Ethylviologen Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H18N2.2BrH/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| SMILES | [Br-].[Br-].CC[n+]1ccc(cc1)c2cc[n+](CC)cc2 |
| IUPAC-Name | 1-Ethyl-4-(1-Ethylpyridin-1-ium-4-yl)Pyridin-1-ium;Dibromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 374.11 |
| Formelmasse | 371.9837 |