Learn More
Ethylharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453257 25 g 25 Gramm
11446956 100 g 100 Gramm
11456956 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15453257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24040.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 625-52-5 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
N-Ethyl urea, is a versatile building block, that can be used in organic synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds, as nitrogen and carbonyl source.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Ethylharnstoff ist ein vielseitiger Baustein, der in der organischen Synthese verschiedener pharmazeutischer und biologisch aktiver Verbindungen als Stickstoff- und Carbonylquelle eingesetzt werden kann.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (25 mg/ml) und Wasser (100 mg/ml).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-52-5
Summenformel C3H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00007953
InChI-Schlüssel RYECOJGRJDOGPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethylurea, n-ethylurea, urea, ethyl, urea, 1-ethyl, polyurethane, urea, n-ethyl, ethyl urea, pellethane, athylisoharnstoff
PubChem CID 12254
IUPAC-Name ethylurea
SMILES CCNC(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylurea
Schmelzpunkt 88°C to 94°C
Menge 25 g
Beilstein 1740512
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (25mg/ml),and water (100mg/ml).
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylurea
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylurea