Learn More
Ethyltrimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489767
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489767 100 g 100 Gramm
11479767 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22752.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5314-55-6 | C5H14O3Si | 150.249 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5314-55-6
Summenformel C5H14O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 150.249
MDL-Nummer MFCD00051541
InChI-Schlüssel SBRXLTRZCJVAPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, ethyltrimethoxy, ethyl trimethoxy silane, trimethoxyethylsilane, silane,ethyltrimethoxy, acmc-209l4b, ethyltrimethoxysilane, dow corning™ product 1-6321
PubChem CID 79204
IUPAC-Name Ethyl(trimethoxy)silan
SMILES CC[Si](OC)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 123°C to 124°C
Chemischer Name oder Material Ethyltrimethoxysilane
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Flammpunkt 27°C (81°F)
Formelmasse 150.25
Reinheit (%) 97%