Learn More
Ethyltrichlorosilane, 99%, AcroSeal™, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11935841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11935841 1 L Glasflasche 1 Liter
10506651 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 313510010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 115-21-9
Summenformel C2H5Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 163.497
InChI-Schlüssel ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyltrichlorosilane, trichloro ethyl silane, trichloroethylsilicane, silane, trichloroethyl, ethyl silicon trichloride, trichloroethylsilicon, silicane, trichloroethyl, ethyl trichlorosilane, silane, ethyltrichloro, c2h5sicl3
PubChem CID 8260
IUPAC-Name trichloro(ethyl)silane
SMILES CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyltrichlorosilane
Namenshinweis 95%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2380g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H5C2SiCl3
Brechungsindex 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589nm)
Menge 1 L
Formelmasse 163.51
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Liquid