Learn More
Ethylmethyldichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylmethyldichlorosilane |
| CAS | 4525-44-4 |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.0630g/mL |
| Siedepunkt | 100.0°C |
| Flammpunkt | 2°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C3H8Cl2Si |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethylmethyldichlorosilane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P232-Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.