Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylmercurithiosalicylsäure, Natriumsalz, 97.0 bis 101.0 %
Artikelnummer. 10033313 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10033313 500 g Glasflasche 500 Gramm
10020920 5 g Glasflasche 5 Gramm
10336460 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10033313 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 118685000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ethylmercurithiosalicylsäure (CAS-Nr. 54-64-8) ist ein oxidierendes Reagenz, das verschiedene Thiol-abhängige Enzyme und Proteine hemmen kann.Es wird auch als Thimerosal oder 2-(Ethylmercuriomercapto)Benzoesäuresalz bezeichnet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Ethylmercurithiosalicylsäure ist ein oxidierendes Reagenz, das Thiol-haltige aktive Stellen mehrerer Enzyme hemmt
  • Es wird auch als Thimerosal oder 2-(Ethylmercuriomercapto)Benzoesäuresalz bezeichnet.
  • Es kann sich an Thiol-Verbindungen wie Glutathion, Cystein und Thiol-Gruppen von Proteinen binden.
  • Darüber hinaus kann es Inositol-Triphosphat-Calciumkanäle auf Membranen des endoplasmatischen Retikulums aktivieren, was zur Regulierung zellulärer Funktionen führt.
Anwendungen
  • Ethylmercurithiosalicylsäure wird in der medizinischen Laborforschung einschließlich Impfstoffstudien als Konservierungsmittel weitläufig untersucht.
  • Es hat sich gezeigt, dass es antimykotische und antiseptische Eigenschaften aufweist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54-64-8
Summenformel C9H9HgNaO2S
Molekulargewicht (g/mol) 404.81
MDL-Nummer MFCD00013062
InChI-Schlüssel RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
PubChem CID 16684434
ChEBI CHEBI:9546
IUPAC-Name sodium [(2-carboxylatophenyl)sulfanyl](ethyl)mercury
SMILES [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
Schmelzpunkt 232.0°C to 233.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
pH 6 to 8 (1% soln.)
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 97.0-101.0%
Strukturformel 2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Flammpunkt 250°C
Merck Index 15, 9470
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/1mL (20°C). Other solubilities: 1g/8mL in alcohol, 1g/10mL in methanol, almost insoluble in ether and benzene
Formelmasse 404.8
Reinheit (%) 97.0 to 101%
Güte Ungraded
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (vacuum/P2O5)
Verpackung Glasflasche
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate