Learn More
Ethylmagnesium bromide, 0.9M in tert-Butyl methyl ether, AcroSeal™, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10736633 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
800 mL
Packungsgröße:
800 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10736633 800 mL 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10736633 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 347288000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylmagnesium bromide
Farbe Brown
Namenshinweis 0.9M Solution in tert-Butyl Methyl Ether
CAS 925-90-6, 1634-04-4
Summenformel C2H5BrMg
Strukturformel C2H5MgBr
MDL-Nummer MFCD00000043
Konzentration 13 to 16%
Fieser 02,205; 02,205
Dichte 0.8400g/mL
Synonym ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid
InChI-Schlüssel TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[Mg]Br
IUPAC-Name bromo(ethyl)magnesium
Molekulargewicht (g/mol) 133.27
PubChem CID 101914
Formelmasse 133.27
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Menge 800 mL
Physikalische Form Flüssig