Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalzhydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368047 100 g 100 Gramm
11358047 25 g 25 Gramm
11348047 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022426.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14025-21-9 | C10H12N2Na2O8Zn | 399.572 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14025-21-9
Summenformel C10H12N2Na2O8Zn
MDL-Nummer MFCD00135187
InChI-Schlüssel UBLOJEHIINPTTG-UHFFFAOYSA-J
Synonym zinc disodium edta, edta disodium zinc salt, unii-r84ov391ba, sequestrene na2zn zinc chelate, disodium zinc edetate, disodium zinc ethylenediaminetetraacetate, zinc disodium ethylenediaminetetraacetate, disodium zinc ethylenediaminetetraacetate dihydrate, acetic acid, ethylenedinitrilo tetra-, disodium salt, zinc complex, dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt
PubChem CID 51808
IUPAC-Name Dinatrium;-Zink;-2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;tetrahydrat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid zinc disodium salt hydrate
Menge 100 g
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Zn+2]
Molekulargewicht (g/mol) 399.572
Formelmasse 399.50 (Anhydrous)
Physikalische Form Pulver