Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure-Trinatriumsalz-Hydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416882 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11416882 1 kg
11406882 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416882 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215108891
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wasserlöslich. Eine klare, farblose bis hellgelbe Lösung entsteht bei 32 g plus 100 ml 1M Natriumhydroxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85715-60-2
Summenformel C10H18N2Na3O9
Molekulargewicht (g/mol) 379.228
MDL-Nummer MFCD00149675
InChI-Schlüssel DFCJTQJARZUURB-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, trisodium salt trihydrate
PubChem CID 131865091
IUPAC-Name 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure;Natrium;hydrat
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.[Na].[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Hydrate
Farbe Weiß
Menge 1 kg
Formelmasse 358.19
Physikalische Form Kristallpulver