Learn More
Alfa Aesar™ Ethylendiamintetraessigsäure-Trinatriumsalzhydrat, 95%
Artikelnummer. 15472516
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15472516 500 g 500 Gramm
15462516 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472516 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H56165.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Anwendungen
Dies wird verwendet, um die Enzymhemmung durch Spuren von Schwermetallen zu eliminieren und Enzyme zu hemmen, die zweiwertige Kationen als Kofaktoren erfordern.
Löslichkeit
Löslich in Natriumchlorid. (1 M NaOH).
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85715-60-2
Summenformel C10H15N2Na3O9
Molekulargewicht (g/mol) 376.204
MDL-Nummer MFCD00149675
InChI-Schlüssel KKTNQJMZBPLVKM-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate hydrate, tricon bw, unii-zmn5a047nl, endrate, edta triasodium salt, zmn5a047nl, ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt hydrate, sequestrene sodium 3, trisodium edta monohydrate, edetate trisodium monohydrate
PubChem CID 16211179
IUPAC-Name Trinatrium;-2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetat;hydrat
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 500 g
Formelmasse 358.19
Reinheit (%) 95%