Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, Trikaliumsalz Dihydrat, 99+%
Artikelnummer. 11985351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11985351 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10542461 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10552461 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11985351 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 301600025
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 65501-24-8 | C10H13K3N2O8·2H2O | 442.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65501-24-8
Summenformel C10H13K3N2O8·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 442.56
InChI-Schlüssel MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate, edta tripotassium salt, edta tripotassium salt dihydrate, tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-carboxylatomethyl carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, tripotassium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxymethyl amino acetate dihydrate, edta tripotassium salt, dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate titration
PubChem CID 2733162
IUPAC-Name Tricalium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetat;dihydrat
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].O.O.[K+].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (on dry substance) (Complexometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (KOCOCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH·2H2O
Menge 2.5 kg
Formelmasse 442.56
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver