Learn More
Ethylendiamin-Tetraessigsäure Trikaliumsalz-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358545 250 g 250 Gramm
11348545 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358545 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11991.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 65501-24-8 | C10H17K3N2O10 | 442.545 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate is involved to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals. It is also used to study chelators, biochemicals and reagents. Further, it is utilized to check the safety of ethylenediaminetetraacetic acid and hydroxyethyenediaminetriacetic acid ingredients in cosmetic formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylendiaminetraessigsäure-Trikaliumsalzdihydrat ist an der Hemmung enzymkatalysierter Reaktionen aufgrund von Spuren von Schwermetallen beteiligt. Wird auch zur Untersuchung von Chelatoren, Biochemikalien und Reagenzien verwendet. Wird darüber hinaus zur Überprüfung der Sicherheit von Ethylendiaminetraessigsäure- und Hydroxyethyendiaminetriessigsäure-Inhaltsstoffen in kosmetischen Formulierungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Kaliumhydroxid.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Metallen, Zink, Aluminium, Kohlenstoffstahl, Kupfer, Kupferlegierungen, verzinkten Metallen und Nickel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65501-24-8
Summenformel C10H17K3N2O10
Molekulargewicht (g/mol) 442.545
MDL-Nummer MFCD00149672
InChI-Schlüssel MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate, edta tripotassium salt, edta tripotassium salt dihydrate, tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-carboxylatomethyl carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, tripotassium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxymethyl amino acetate dihydrate, edta tripotassium salt, dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate titration
PubChem CID 2733162
IUPAC-Name Tricalium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetat;dihydrat
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].O.O.[K+].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
Schmelzpunkt ∽182°C (decomposition)
Menge 250 g
Beilstein 6762497
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and potassium hydroxide.
Formelmasse 442.55 (406.46 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%