Learn More
Ethylendiaminetraessigsäure, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10335410
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
60-00-4
C10H16N2O8
292.24
3541
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
60-00-4
C10H16N2O8
292.24
3541
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Schmelzpunkt 220°C
Farbe Weiß
pH 2.5
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 250 g
Formelmasse 292.23g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 0.013 hPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.