Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, Elektrophorese-Gütegrad, 99.4 +%
Artikelnummer. 15460457
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15460457 500 g 500 Gramm
15450457 100 g 100 Gramm
15470457 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460457 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J65585.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-00-4
Summenformel C10H16N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 292.24
MDL-Nummer MFCD00003541
InChI-Schlüssel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid
Schmelzpunkt ∽245°C (decomposition)
Farbe Weiß
Dichte 0.68
Strukturformel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Menge 500 g
Beilstein 1716295
Merck Index 143517
IUPAC-Name 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
Formelmasse 292.24
Reinheit (%) ≥99.4%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Pulver