Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure, Elektrophoresequalität, 500 g MP Biomedicals
Artikelnummer. 11451562 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11451562 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11451562 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04800682
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
60-00-4 (EDTA) Reinheit: ≥99.5 % Schwermetalle (wie Pb): <<10 ppm Eisen (Fe): <<10 ppm Sulfatasche: < < 0.1 %
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic Acid
CAS 60-00-4
Summenformel C10H16N2O8
MDL-Nummer MFCD00003541
Menge 500 g
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
InChI-Schlüssel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC-Name 2-({2-[bis(Carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 292.24
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191