Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30137908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137908 250 g 250 Gramm
30136458 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137908 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE918335250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-33-3
Summenformel C10 H14 N2 O8 . 2Na
Molekulargewicht (g/mol) 336.206
Synonym Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodium salt (1:2), Acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra-, disodium salt (8CI), Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, disodium salt (9CI), Chelaplex, Chelaplex III, Chelaton III, Chelest 200, Chelest 2BS, Chelest B, Clewat N, Clewat N 2, Complexon III, Disodium (ethylenedinitrilo)tetraacetate, Disodium EDTA, Disodium diacid ethylenediaminetetraacetate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Disodium edathamil, Disodium edetate, Disodium ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetate, Disodium ethylenediaminetetraacetate, Disodium ethylenediaminetetraacetic acid salt, Disodium sequestrene, Disodium tetracemate, Disodium versenate, Disodium versene, Dissolvine Na 2T, Dissolvine Na 2x, Dissolvine Na2, Dissolvine Na2S, Dotite 2NA, EDTA disodium salt, Edathamil disodium, Edeta BD, Edetate Disodium, Endrate disodium, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, Ethylenedinitrilotetraacetate disodium, F 1, F 1 (complexon), Idranal III, Khelaton 3, Komplexon III, Mavacid ED 4, Metaquest B, Nervanaid Ba2, Perma Kleer Di Crystals, Salina, Selekton B2, Sequestrene Na2, Sodium versenate, TW 204, Tetracemate disodium, Titriplex III, Trilon BD, Triplex III, VRP 1034, Versene NA, Versene Na2, Versene disodium salt, Versonol 120, Zonon D
IUPAC-Name Disodium; 2-[2-[Carboxylatomethyl(Carboxymethyl)Amino]Ethyl-(Carboxymethyl)Amino]Acetat
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Disodium Edetate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
Formelmasse 336.0546
Reinheit (%) >95%